Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: N-(Carbamoylméthyl)taurine
A1060.1000EA 1310 EUR InStock
A1060.1000
Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES)
Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES)
Formule: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 182,2 g/mol
Point de fusion: 270…295 °C
Numéro MDL: MFCD00008030
Numéro CAS: 7365-82-4
Merck Index: 13,00037
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/46/2354046.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité