Méthylurée 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Methylurea, N-Methylurea, Methylcarbamide
127991000 127995000
ACRO127991000EA 23.9 EUR InStock
ACRO127991000 ACRO127995000
Méthylurée 97%
Méthylurée
Formule: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98…102 °C
Densité: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007950
Numéro CAS: 598-50-5
EINECS: 209-935-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥96.0 % (on dry substance)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 100 g ACRO127991000
Flacon plastique 500 g ACRO127995000
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité