Méthylurée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Methylurea, N-Methylurea, Methylcarbamide
B24772.0B B24772.30
B24772.0BEA 251 EUR InStock
B24772.0B B24772.30
Méthylurée ≥98%
Méthylurée
Purity: 98% CAS No.: 598-50-5 Molecular Formula: CH3NHCONH2 Formula Weight: 74.08 Odour: Odourless pH: 6.7 Melting Point: 96-101° Beilstein Reference: 878189 MDL No.: MFCD00007950
Formule: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96…101 °C
Densité: 1.204 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007950
Numéro CAS: 598-50-5
EINECS: 209-935-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité