Acétohydrazide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10969.36EA 499 EUR InStock
A10969.36 A10969.14 A10969.22
Acétohydrazide 96%
Acétohydrazide
Formule: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 128…129 °C (18 mmHg)
Point de fusion: ∼ 60…68 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007610
Numéro CAS: 1068-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité