Adipohydrazide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
203310250 203311000 203315000
ACRO203310250EA 57.5 EUR InStock
ACRO203310250 ACRO203311000 ACRO203315000
Adipohydrazide 98%
Adipohydrazide
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 446 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007614
Numéro CAS: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Titration ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité