Hydroxyurée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10831.03 A10831.06 A10831.14
A10831.03EA 30 EUR InStock
A10831.03 A10831.06 A10831.14
Hydroxyurée ≥98%
Hydroxyurée
Purity: 98% CAS No.: 127-07-1 Molecular Formula: CH4N2O2 Formula Weight: 76.06 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1741548 Merck Reference: 14,4848 MDL No.: MFCD00007943
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
Formule: CH₄N₂O₂
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 140 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007943
Numéro CAS: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 14,4848
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité