Hydroxyurée
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Hydroxycarbamide
MOLEM18908038EA 0 EUR InStock
MOLEM18908038
Hydroxyurée
Hydroxyurée
Formule: CH₄N₂O₂
MW: 76,05 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…144 °C
Numéro MDL: MFCD00007943
Numéro CAS: 127-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité