4'-Méthylacétanilide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide
A13721.14 A13721.22 A13721.36
A13721.14EA 28.7 EUR InStock
A13721.14 A13721.22 A13721.36
4'-Méthylacétanilide ≥98%
4'-Méthylacétanilide
Purity: 98+% CAS No.: 103-89-9 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 147-150° Boiling Point: 306-308° Merck Reference: 14,74 MDL No.: MFCD00008677
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Point d'ébullition: 306…308 °C
Point de fusion: 147…150 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008677
Numéro CAS: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 14,74
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité