Acétanilide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: N-Phénylacétamide
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22344.0500EA 64.6 EUR InStock
8.22344.0500 8.22344.9025 8.22344.0100 8.22344.9999 8.22344.9050 8.22344.9040
Acétanilide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétanilide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Numéro MDL: MFCD00008674
Numéro CAS: 103-84-4
Merck Index: 13,00051
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C
Molar Mass 135.16 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
Boiling Point 304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.002 hPa (20 °C)
Flash Point 173 °C DIN 51758
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 540 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité