Acétanilide
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: N-Phénylacétamide
PROOICRS0201EA 335 EUR InStock
PROOICRS0201
Acétanilide
Acétanilide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Numéro MDL: MFCD00008674
Numéro CAS: 103-84-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité