Formanilide 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Phenyl-formamide
158420050 158421000 158425000
ACRO158420050EA 21.4 EUR InStock
ACRO158420050 ACRO158421000 ACRO158425000
Formanilide 99+%
Formanilide
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…49 °C
Densité: 1.14 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Numéro MDL: MFCD00003276
Numéro CAS: 103-70-8
EINECS: 203-136-0
Merck Index: 13,04262
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey-beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 5.0 (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité