Formanilide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Phenyl-formamide
A12472.22 A12472.14 A12472.36
A12472.22EA 75.8 EUR InStock
A12472.22 A12472.14 A12472.36
Formanilide ≥98%
Formanilide
Purity: 98% CAS No.: 103-70-8 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 271° Beilstein Reference: 906934 Merck Reference: 14,4238 MDL No.: MFCD00003276
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C
Point de fusion: 45…49 °C
Densité: 1.140
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003276
Numéro CAS: 103-70-8
EINECS: 203-136-0
Merck Index: 14,4238
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité