2'-Aminoacétanilide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Aminophényl)acétamide
H27343.14EA 225 EUR InStock
H27343.14 H27343.06
2'-Aminoacétanilide 98%
2'-Aminoacétanilide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210388
Numéro CAS: 34801-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité