L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2'-Nitroacétanilide zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N-(2-Nitrophenyl)acetamide
MQ200
8.20879.0025 8.20879.0100
8.20879.0025EA 46.6 EUR InStock
8.20879.0025 8.20879.0100
2'-Nitroacétanilide zS, Sigma-Aldrich®
2'-Nitroacétanilide
Formule: C₈H₈N₂O₃
MW: 180.16 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016991
Numéro CAS: 552-32-9
EINECS: 209-009-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 90 - 93 °C
Molar Mass 180.16 g/mol
Hill Formula C8H8N2O3
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité