4'-Nitroacétanilide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
415750250 415751000
ACRO415750250EA 74.3 EUR InStock
ACRO415750250 ACRO415751000
4'-Nitroacétanilide 99%
4'-Nitroacétanilide
Formule: C₈H₈N₂O₃
Point d'ébullition: 409 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 213…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007303
Numéro CAS: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green to green-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 216 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité