2'-Hydroxyacétanilide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Hydroxyphényl)acétamide
ACRO102311000EA 74 EUR InStock
ACRO102311000 ACRO102310250
2'-Hydroxyacétanilide 97%
2'-Hydroxyacétanilide
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 207…210 °C
Numéro MDL: MFCD00002181
Numéro CAS: 614-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 210 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité