Métacetamol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12764.14 A12764.22
A12764.14EA 31.6 EUR InStock
A12764.14 A12764.22
Métacetamol ≥99%
Métacetamol
Purity: 99% CAS No.: 621-42-1 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 146-149° Beilstein Reference: 907998
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002263
Numéro CAS: 621-42-1
EINECS: 210-687-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité