Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Métacetamol

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3'-HydroxyacétanilideN-(3-Hydroxyphényl)acétamide

MOLE60414027-100GEA 0 EUR InStock
MOLE60414027-100G
Métacetamol
Métacetamol


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…150 °C
Numéro MDL: MFCD00002263
Numéro CAS: 621-42-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité