Butyrate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
118180010 118180050 118182500
ACRO118180010EA 49.9 EUR InStock
ACRO118180010 ACRO118180050 ACRO118182500
Butyrate d'éthyle 99%
Butyrate d'éthyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –93.3 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009394
Numéro CAS: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
ONU: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité