Butyrate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO414140050EA 23.7 EUR InStock
ACRO414140050 ACRO414141000 ACRO414142500
Butyrate de méthyle 99%
Butyrate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0,897 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00009391
Numéro CAS: 623-42-7
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.893 to 0.899 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité