Butyrate de méthyle 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L04250.AEEA 24 EUR InStock
L04250.AE
Butyrate de méthyle 98+%
Butyrate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C
Point de fusion: –85 to –84 °C
Densité: 0,898
Point d'éclair: 11 °C (51 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009391
Numéro CAS: 623-42-7
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6035
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité