Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyrate de méthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERCA10931780EA 74.4 EUR InStock
EHERCA10931780
Butyrate de méthyle
Butyrate de méthyle


Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14 °C
Numéro MDL: MFCD00009391
Numéro CAS: 623-42-7
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06114
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité