Butyrate de méthyle
Fournisseur: Roth Carl
ROTH5186.1EA 99.9 EUR InStock
ROTH5186.1
Butyrate de méthyle
Butyrate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14 °C
Numéro MDL: MFCD00009391
Numéro CAS: 623-42-7
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité