Laurate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11188.0F A11188.AE A11188.AP
A11188.0FEA 508 EUR InStock
A11188.0F A11188.AE A11188.AP
Laurate d'éthyle ≥98%
Laurate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 106-33-2 Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH2CH3 Formula Weight: 228.38 Flash Point: 138°(280°F) Refractive Index: 1.4315 Odour: Fruit-like Melting Point: -2° Boiling Point: 268-270° Beilstein Reference: 1769671 Merck Reference: 14,3818 MDL No.: MFCD00015065
Formule: C₁₄H₂₈O₂
Point d'ébullition: 268…270 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.862
Point d'éclair: 138 °C (280 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015065
Numéro CAS: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 14,3818
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité