Laurate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05334.0005 8.05334.0250
8.05334.0005EA 29.2 EUR InStock
8.05334.0005 8.05334.0250
Laurate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Laurate d'éthyle
Formule: C₁₄H₂₈O₂
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015065
Numéro CAS: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₁₄H₂₈O₂
Chemical formula CH₃(CH₂)₁₀COOC₂H₅
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling point 272 °C (1013 hPa)
Density 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash point 138 °C
Ignition temperature 300 °C
Melting Point -2 °C
Vapor pressure 0.1 hPa (60 °C)
Refractive Index 1.4308 (20 °C, 589 nm)
Solubility (20 °C) insoluble
LD 50 oral LD50 Rat 5000 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rabbit 5000 mg/kg
Storage class 10 Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK WGK 2 water endangering
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité