Laurate de méthyle 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
215560025 215560100 215560500 215562500
ACRO215560025EA 26 EUR InStock
ACRO215560025 ACRO215560100 ACRO215560500 ACRO215562500
Laurate de méthyle 98+%
Laurate de méthyle
Formule: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214,35 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (766 mmHg)
Point de fusion: 4…5 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008966
Numéro CAS: 111-82-0
EINECS: 203-911-3
ONU: 3082
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité