Ethyle acétate ≥99.8%, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acétate d'éthyle
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83963.320EA 87.6 EUR InStock
83963.320
Ethyle acétate ≥99.8%, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
ONU: 1173
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03792
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,8 %
Acidité Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l'évaporation (100°C) Max. 0,0005 %
Eau Max. 0,05 %
Résidu organique (en Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/l
Résidu halogéné (en Lindane) (GC/ECD) Max. 5 ng/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité