Hexanoate d'éthyle 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
164990050 164995000 164991000
ACRO164990050EA 21.6 EUR InStock
ACRO164990050 ACRO164995000 ACRO164991000
Hexanoate d'éthyle 99+%
Hexanoate d'éthyle
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 168 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 67 °C
Densité: 0.869 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009511
Numéro CAS: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03812
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
Density (20°C) 0.867 to 0.871 kg/l
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité