Hexanoate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14196400EA 74.4 EUR InStock
EHERC14196400
Hexanoate de méthyle
Hexanoate de méthyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009510
Numéro CAS: 106-70-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité