Chemiluminescent acridinium esters
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9060001 ADI906001
ENZOADI9060001EA 488.4 EUR InStock
ENZOADI9060001 ENZOADI906001
Chemiluminescent acridinium esters
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
Chemiluminescent acridinium esters are commonly used to label antibodies, proteins, nucleic acids, and some peptides, and are frequently used as detection reagents in immunoassays.
  • Species independent
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité