Formiate de méthyle 98% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO414340025EA 280 EUR InStock
ACRO414340025 TICI41434-0025 ACRO414340050 ACRO414345000
Formiate de méthyle 98% pour la spectroscopie
Formiate de méthyle
Formule: C₂H₄O₂
MW: 60,05 g/mol
Point d'ébullition: 32 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0,968 g/cm³
Point d'éclair: –32 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003291
Numéro CAS: 107-31-3
ONU: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 12,06153
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
UV (neat)
UV at 260 nm A: ≤1
UV at 270 nm A: ≤0.051
UV at 300 nm A: ≤0.032
UV at 320 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité