Formiate de méthyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
06547-5MLEA 117 EUR InStock
06547-5ML
Formiate de méthyle, Supelco®
Formiate de méthyle
Formule: C₂H₄O₂
MW: 60,05 g/mol
Point d'ébullition: 32 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –100,4 °C
Densité: 0,9713 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –32 °C
Numéro MDL: MFCD00003291
Numéro CAS: 107-31-3
ADR: 3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité