Formiate de propyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Formic acid propyl ester
A18090.AE A18090.AP
A18090.AEEA 46.6 EUR InStock
A18090.AE A18090.AP
Formiate de propyle ≥97%
Formiate de propyle
Purity: 97% CAS No.: 110-74-7 Molecular Formula: HCO2CH2CH2CH3 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -4°(25°F) Refractive Index: 1.3750 Melting Point: -93° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1739272 Merck Reference: 14,7858 UN No.: 1281 MDL No.: MFCD00003295
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.904
Point d'éclair: –4 °C (25 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003295
Numéro CAS: 110-74-7
EINECS: 203-798-0
ONU: 1281
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7858
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité