Stéarate d'éthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
207480050 207480250
ACRO207480050EA 33 EUR InStock
ACRO207480050 ACRO207480250
Stéarate d'éthyle 97%
Stéarate d'éthyle
Formule: C₂₀H₄₀O₂
Point d'ébullition: 213…215 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 30…39 °C
Densité: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009006
Numéro CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or low melting crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 39 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité