Octanoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10991.18EA 57.7 EUR InStock
A10991.18 A10991.30
Octanoate de méthyle ≥98%
Octanoate de méthyle
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 193…194 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,875
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009551
Numéro CAS: 111-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité