Octanoate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15711090EA 74.4 EUR InStock
EHERC15711090
Octanoate de méthyle
Octanoate de méthyle
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –36,7 °C
Densité: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Numéro MDL: MFCD00009551
Numéro CAS: 111-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité