Valérate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
410470050 410471000 410475000
ACRO410470050EA 26.5 EUR InStock
ACRO410470050 ACRO410471000 ACRO410475000
Valérate d'éthyle 99%
Valérate d'éthyle
Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 145 °C
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009479
Numéro CAS: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10042
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité