Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Valérate de méthyle 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO415050250EA 38.3 EUR InStock
ACRO415050250
Valérate de méthyle 99%
Valérate de méthyle


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0,89 g/cm³
Point d'éclair: 29 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009478
Numéro CAS: 624-24-8
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3985 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité