Propionate de butyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Propionic acid butyl ester
B20125.22 B20125.36
B20125.22EA 31.9 EUR InStock
B20125.22 B20125.36
Propionate de butyle ≥99%
Propionate de butyle
Purity: 99% CAS No.: 590-01-2 Molecular Formula: CH3CH2CO2(CH2)3CH3 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 38°(101°F) Refractive Index: 1.4020 Boiling Point: 144-146° Merck Reference: 14,1587 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009448
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 144…146 °C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.87
Point d'éclair: 38 °C (101 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009448
Numéro CAS: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1587
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité