Propionate de butyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16493400EA 63.3 EUR InStock
EHERC16493400
Propionate de butyle
Propionate de butyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009448
Numéro CAS: 590-01-2
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité