Propionate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16650.AK A16650.AU
A16650.AKEA 29.7 EUR InStock
A16650.AK A16650.AU
Propionate d'éthyle ≥99%
Propionate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 105-37-3 Molecular Formula: CH3CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 12°(54°F) Refractive Index: 1.3850 Melting Point: -74° Boiling Point: 99° Beilstein Reference: 506287 Merck Reference: 14,3847 UN No.: 1195 MDL No.: MFCD00009308
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0.891
Point d'éclair: 12 °C (54 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009308
Numéro CAS: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
ONU: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3847
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité