Propionate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16493600EA 74.4 EUR InStock
EHERC16493600
Propionate de méthyle
Propionate de méthyle
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 79,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –2 °C
Numéro MDL: MFCD00009306
Numéro CAS: 554-12-1
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06191
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité