Myristate d'isopropyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Isopropyle myristate
EHERC15391990EA 80 EUR InStock
EHERC15391990
Myristate d'isopropyle
Myristate d'isopropyle
Formule: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0…1 °C
Densité: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Numéro MDL: MFCD00008982
Numéro CAS: 110-27-0
Merck Index: 12,05234
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité