Myristate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11646.AE A11646.AP
A11646.AEEA 47.8 EUR InStock
A11646.AE A11646.AP
Myristate d'éthyle ≥98%
Myristate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 124-06-1 Molecular Formula: C16H32O2 Formula Weight: 256.43 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4360 Odour: Weak Melting Point: 12° Boiling Point: 295° Beilstein Reference: 1776382 Merck Reference: 14,6333 MDL No.: MFCD00008984
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Point d'ébullition: 295 °C
Point de fusion: 12 °C
Densité: 0.860
Point d'éclair: 135 °C (275 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008984
Numéro CAS: 124-06-1
EINECS: 204-675-4
Merck Index: 14,6333
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité