Myristate d'éthyle
Fournisseur: Cayman Chemical
10008197-100 10008197-500 10008197-1
CAYM10008197-100EA 34.9 EUR InStock
CAYM10008197-100 CAYM10008197-500 CAYM10008197-1
Myristate d'éthyle
Myristate d'éthyle
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008984
Numéro CAS: 124-06-1
EINECS: 204-675-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité