Myristate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
A10257.18 A10257.30
A10257.18EA 32.5 EUR InStock
A10257.18 A10257.30
Myristate de méthyle ≥99%
Myristate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 124-10-7 Molecular Formula: C15H30O2 Formula Weight: 242.40 Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.4562 Melting Point: 18° Boiling Point: 323° MDL No.: MFCD00008983
Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0.855
Point d'éclair: >112 °C (234 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008983
Numéro CAS: 124-10-7
EINECS: 204-680-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité