Myristate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18613.0250EA 109 EUR InStock
8.18613.0250 8.18613.9999
Myristate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Myristate de méthyle
Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0,86715 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Numéro MDL: MFCD00008983
Numéro CAS: 124-10-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 18 °C
Molar Mass 242.4 g/mol
Boiling Point 162 °C (17.3 hPa)
Vapor Pressure 0.065 Pa (25 °C)
Flash Point 112 °C
Density 0.867 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité