Carbonate de diéthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12477.0D A12477.0F A12477.AP
A12477.0DEA 363 EUR InStock
A12477.0D A12477.0F A12477.AP
Carbonate de diéthyle 99%
Carbonate de diéthyle
Purity: 99+% CAS No.: 105-58-8 Molecular Formula: (CH3CH2O)2C=O Formula Weight: 118.13 Flash Point: 31°(87°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.975 Refractive Index: 1.3845 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pleasant Melting Point: -43° Boiling Point: 126-128° Beilstein Reference: 956591 Merck Reference: 14,3780 UN No.: 2366 MDL No.: MFCD00009107
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.975
Point d'éclair: 31 °C (87 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009107
Numéro CAS: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
ONU: 2366
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3780
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité