3-Mercaptopropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-mercaptopropanoate, 3-Mercaptopropionic acid ethyl ester
M1038-25G M1038-500G M1038-100G
TCIAM1038-25GEA 44 EUR InStock
TCIAM1038-25G TCIAM1038-500G TCIAM1038-100G
3-Mercaptopropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
3-Mercaptopropionate d'éthyle
Formule: C₅H₁₀O₂S
MW: 134,2 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (1013 hPa)
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00004896
Numéro CAS: 5466-06-8
EINECS: 226-771-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f15fbf33471d38769176d89f1a674d5078c380&vid=96f15fbf33471d38769176d89f1a674d5078c380&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité