3-Mercaptopropionate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
148870050 148871000 148875000
ACRO148870050EA 27.5 EUR InStock
ACRO148870050 ACRO148871000 ACRO148875000
3-Mercaptopropionate de méthyle 98%
3-Mercaptopropionate de méthyle
Formule: C₄H₈O₂S
Point d'ébullition: 54 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00004895
Numéro CAS: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
ONU: 3071
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité